Learn More
Thermo Scientific Chemicals 1,2-O-Isopropyliden-alpha-D-xylofuranose, 98 %
Artikelnummer. 15487349
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
25 g
Packungsgröße:
10 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15487349 25 g 25 Gramm
15467349 5 g 5 Gramm
15477349 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15487349 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. J66110.14
Spotlight-Angebote
Verwenden Sie den Aktionscode 28038
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 20031-21-4 | C8H14O5 | 190.195 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 20031-21-4
Summenformel C8H14O5
Molekulargewicht (g/mol) 190.195
MDL-Nummer MFCD00063295
InChI-Schlüssel JAUQZVBVVJJRKM-XZBKPIIZSA-N
Synonym 1,2-o-isopropylidene-alpha-d-xylofuranose, 3ar,5r,6s,6ar-5-hydroxymethyl-2,2-dimethyltetrahydrofuro 2,3-d 1,3 dioxol-6-ol, 1,2-o-isopropylidene-a-d-xylofuranose, alpha-d-xylofuranose, 1,2-o-1-methylethylidene, 1,2-o-isopropylidene-d-xylofuranose, 3ar,5r,6s,6ar-5-hydroxymethyl-2,2-dimethyl-tetrahydro-2h-furo 2,3-d 1,3 dioxol-6-ol, 3ar,5r,6s,6ar-5-hydroxymethyl-2,2-dimethyl-tetrahydrofuro 2,3-d 1,3 dioxol-6-ol, 3ar,5r,6s,6ar-5-hydroxymethyl-2,2-dimethyl-3a,5,6,6a-tetrahydrofuro 2,3-d 1,3 dioxol-6-ol, .alpha.-d-xylofuranose, 1,2-o-1-methylethylidene, 1,2-o-isopropylidene-, a-d-xylofuranose
PubChem CID 88338
IUPAC-Name (3aR,5R,6S,6aR)-5-(Hydroxymethyl)-2,2-Dimethyl-3a,5,66-a-Tetrahydrofro[2,3-d][1,3]Dioxol-6-ol
SMILES CC1(OC2C(C(OC2O1)CO)O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,2-O-Isopropylidene-alpha-D-xylofuranose
Schmelzpunkt 69°C to 71°C
Farbe Weiß
Menge 25 g
Physikalische Form Pulver
Beilstein 81520
Siedepunkt 112°C to 114°C (0.06 mmHg)
Formelmasse 190.19
Reinheit (%) 98%