Learn More
Thermo Scientific Chemicals 1,2-O-Isopropyliden-alpha-D-xylofuranose, 99 %
Artikelnummer. 10755483 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10755483 25 g Glasflasche 25 Gramm
10623372 10 g Glasflasche 10 Gramm
10261433 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10755483 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 348880250
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 20031-21-4 | C8H14O5 | 190.2 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 20031-21-4
Summenformel C8H14O5
Molekulargewicht (g/mol) 190.2
MDL-Nummer MFCD00063295
InChI-Schlüssel JAUQZVBVVJJRKM-XZBKPIIZSA-N
Synonym 1,2-o-isopropylidene-alpha-d-xylofuranose, 3ar,5r,6s,6ar-5-hydroxymethyl-2,2-dimethyltetrahydrofuro 2,3-d 1,3 dioxol-6-ol, 1,2-o-isopropylidene-a-d-xylofuranose, alpha-d-xylofuranose, 1,2-o-1-methylethylidene, 1,2-o-isopropylidene-d-xylofuranose, 3ar,5r,6s,6ar-5-hydroxymethyl-2,2-dimethyl-tetrahydro-2h-furo 2,3-d 1,3 dioxol-6-ol, 3ar,5r,6s,6ar-5-hydroxymethyl-2,2-dimethyl-tetrahydrofuro 2,3-d 1,3 dioxol-6-ol, 3ar,5r,6s,6ar-5-hydroxymethyl-2,2-dimethyl-3a,5,6,6a-tetrahydrofuro 2,3-d 1,3 dioxol-6-ol, .alpha.-d-xylofuranose, 1,2-o-1-methylethylidene, 1,2-o-isopropylidene-, a-d-xylofuranose
PubChem CID 88338
IUPAC-Name (3aR,5R,6S,6aR)-5-(Hydroxymethyl)-2,2-Dimethyl-3a,5,66-a-Tetrahydrofro[2,3-d][1,3]Dioxol-6-ol
SMILES CC1(OC2C(C(OC2O1)CO)O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1, 2-O-Isopropylidene-α-D-xylofuranose
Schmelzpunkt 68.0°C to 70.0°C
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
Farbe Weiß
CAS Max. % 100.0
Menge 25 g
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Wachsartiger Feststoff oder grobe Kristalle und Stückchen
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Beilstein 19, IV, 4834
Siedepunkt 112.0°C to 114.0°C (0.1 mmHg)
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol,ethanol,dmso,dmf,chcl3,,acetone and ether
Formelmasse 190.2
Reinheit (%) 99%