Learn More
1,2-O-Isopropyliden-Alpha-D-xylofuranose, TRC
Artikelnummer. 30407081
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30407081 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30407081 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI87200050G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,2-Isopropylidene-D-xylofuranose
CAS 20031-21-4
Summenformel C8 H14 O5
Menge 50 g
Synonym 1,2-O-(1-Methylethylidene)-α-D-xylofuranose
InChI-Formel InChI=1S/C8H14O5/c1-8(2)12-6-5(10)4(3-9)11-7(6)13-8/h4-7,9-10H,3H2,1-2H3/t4-,5+,6-,7-/m1/s1
SMILES CC1(C)O[C@H]2O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H]2O1
IUPAC-Name (3aR,5R,6S,6aR)-5-(Hydroxymethyl)-2,2-Dimethyl-3a,5,66-a-Tetrahydrofro[2,3-d][1,3]Dioxol-6-ol
Molekulargewicht (g/mol) 190.19
Formelmasse 190.0841