Learn More
1,2-Octandiol, TRC
Artikelnummer. 30422754
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30422754 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30422754 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCO23730050G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,2-Octanediol
CAS 1117-86-8
Summenformel C8 H18 O2
Menge 50 g
Synonym (±)-Octane-1,2-diol, 1,2-Dihydroxyoctane, 1,2-Octandiol, 1,2-Octylene glycol, 7,8-Dihydroxyoctane, Caprylyl glycol, Dermosoft Octiol, Hydrolite 8, LexGard O, Microcare CLG, NSC 71546, Sodiol ON-D, n-Octane-1,2-diol, 1,2-Octanediol
InChI-Formel InChI=1S/C8H18O2/c1-2-3-4-5-6-8(10)7-9/h8-10H,2-7H2,1H3
SMILES CCCCCCC(O)CO
IUPAC-Name Octan-1,2-diol
Molekulargewicht (g/mol) 146.227
Formelmasse 146.1307