Learn More
1,2-Pentandiol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-179217 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mL
250 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
50 Milliliter
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15264614 50 mL Glasflasche 50 Milliliter
15284614 250 mL Glasflasche -
2 options
Artikelnummer. 15264614
Marke: Thermo Scientific Acros 123290500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 5343-92-0 | C5H12O2 | 104.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5343-92-0
Summenformel C5H12O2
Molekulargewicht (g/mol) 104.15
MDL-Nummer MFCD00010736
InChI-Schlüssel WCVRQHFDJLLWFE-UHFFFAOYNA-N
Synonym 1,2-pentanediol, 1,2-dihydroxypentane, 1,2-pentanediol, 2r, acmc-20mbh5, acmc-1axdb, 3-01-00-02191 beilstein handbook reference, ksc271i3n, wcvrqhfdjllwfe-uhfffaoysa
PubChem CID 93000
IUPAC-Name Pentan-1,2-Diol
SMILES CCCC(O)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1, 2-Pentanediol
Namenshinweis 97%
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.9710g/mL
Siedepunkt 206.0°C
Flammpunkt 105°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3(CH2)2CH(OH)CH2OH
Brechungsindex 1.4387 to 1.4407
Menge 50 mL
Beilstein 01,II,548
Relative Dichte 0.971
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: miscible.
Formelmasse 104.15
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,2-Pentanediol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P403-An einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Pentane-1,2-diol