Learn More
1,2-Pentandiol, TRC
Artikelnummer. 30412104
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30412104 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30412104 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP227285100G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,2-Pentanediol
CAS 5343-92-0
Summenformel C5H12O2
Menge 100 g
Synonym 1,2-Pentanediol (7CI','8CI','9CI','ACI), (±)-Pentane-1,2-diol, 1,2-Dihydroxypentane, 1,2-Pentylene glycol, 4-Methyl-1,2-butanediol, A-Leen 5, Diol PD, Hydrolite 5, Microcare Emollient PTGJ, NSC 513, Pentiol Green+, (±)-Pentane-1,2-diol, 1,2-Dihydroxypentane, 1,2-Pentylene Glycol, Diol PD, Hydrolite 5, NSC 513
InChI-Formel InChI=1S/C5H12O2/c1-2-3-5(7)4-6/h5-7H,2-4H2,1H3
SMILES CCCC(O)CO
IUPAC-Name Pentan-1,2-Diol
Molekulargewicht (g/mol) 104.15
Formelmasse 104.0837