Learn More
1-(2-(Phenanthren-9-yl)phenyl)propan-2-on, TRC
Artikelnummer. 30424334
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30424334 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30424334 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP31252050MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(2-(Phenanthren-9-yl)phenyl)propan-2-one
CAS 1013933-56-6
Summenformel C23H18O
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C23H18O/c1-16(24)14-17-8-2-5-11-20(17)23-15-18-9-3-4-10-19(18)21-12-6-7-13-22(21)23/h2-13,15H,14H2,1H3
SMILES CC(=O)Cc1ccccc1c2cc3ccccc3c4ccccc24
IUPAC-Name 1-(2-Phenanthren-9-ylphenyl)propan-2-on
Molekulargewicht (g/mol) 310.39
Formelmasse 310.1358