Learn More
1-(2-Phenyl-1,3-thiazol-4-yl)ethan-1-on, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10502473
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10502473 10 g 10 Gramm
10364682 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10502473 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. SPB03431EA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 10045-52-0
Summenformel C11H9NOS
Molekulargewicht (g/mol) 203.259
MDL-Nummer MFCD00068112
InChI-Schlüssel ZOOGZFPRAKXWKI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-2-phenylthiazol-4-yl ethanone, 1-2-phenyl-1,3-thiazol-4-yl ethan-1-one, 1-2-phenyl-1,3-thiazol-4-yl ethanone, 4-acetyl-2-phenylthiazole, 1-2-phenyl-1,3-thiazol-4-yl-1-ethanone, ethanone, 1-2-phenyl-4-thiazolyl, 4-acetyl-2-phenyl-1,3-thiazole, maybridge1_008631, buttpark 15357-18, 2-phenyl-4-acetylthiazole
PubChem CID 604819
IUPAC-Name 1-(2-Phenyl-1,3-Thiazol-4-yl)ethanon
SMILES CC(=O)C1=CSC(=N1)C2=CC=CC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(2-Phenyl-1, 3-thiazol-4-yl)ethan-1-one
CAS Min. % 95.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Menge 10 g
Formelmasse 203.26
Reinheit (%) 95%