Learn More
1,2-Phenylendiamin, TRC
Artikelnummer. 30417558
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30417558 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30417558 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP3198401G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,2-Phenylenediamine
CAS 95-54-5
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C6 H8 N2
Menge 1 g
Synonym o-Phenylenediamine (8CI), 1,2-Diaminobenzene, 1,2-Phenylenediamine, 2-Aminoaniline, C.I. 76010, C.I. Oxidation Base 16, IK 3, IK 3 (amine), NSC 5354, OPDA, Orthamine, o-Aminoaniline, o-Aminophenylamine, o-Benzenediamine, o-Diaminobenzene
InChI-Formel InChI=1S/C6H8N2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H,7-8H2
SMILES Nc1ccccc1N
IUPAC-Name Benzol-1,2-diamin
Molekulargewicht (g/mol) 108.14
Formelmasse 108.0687
Reinheit (%) >95