Learn More
1-(2-Phenylethyl)-piperazin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11496237
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11496237 10 g 10 Gramm
11406247 50 g 50 Gramm
11416247 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11496237 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B25158.09
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 5321-49-3 | C12H18N2 | 190.29 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5321-49-3
Summenformel C12H18N2
Molekulargewicht (g/mol) 190.29
MDL-Nummer MFCD00040740
InChI-Schlüssel LKUAPSRIYZLAAO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-2-phenylethyl piperazine, 1-phenethylpiperazine, 1-phenethyl-piperazine, 1-2-phenylethyl-piperazine, 1-phenylethylpiperazine, 1-phenethyl piperazine, n-2-phenylethyl piperazine, piperazine, 1-2-phenylethyl, 2-phenylethyl piperazine, l-phenethylpiperazine
PubChem CID 79214
IUPAC-Name 1-(2-Phenylethyl)piperazin
SMILES C1CN(CCN1)CCC2=CC=CC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(2-Phenylethyl)piperazine
Dichte 1.01
Siedepunkt 276°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.543
Menge 10 g
UN-Nummer UN2735
Beilstein 145893
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Formelmasse 190.29
Reinheit (%) 98%