Learn More
1,2-Propandiol 100 μg/ml in Acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30325330
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30325330 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30325330 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA16405200AL100
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,2-Propanediol
CAS 57-55-6
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 1,2-Propanediol
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C3 H8 O2
Konzentration 100 μg/ml
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Propylene glycol, (RS)-propane-1,2-diol, Glycerol Imp. C (EP), GR 43314X, Glycerol Impurity C
InChI-Formel InChI=1S/C3H8O2/c1-3(5)2-4/h3-5H,2H2,1H3
SMILES CC(O)CO
IUPAC-Name Propan-1,2-diol
Solvent or Matrix Acetonitril
Molekulargewicht (g/mol) 76.09
Menge 1 mL
Formelmasse 76,0524 g/mol