Learn More
1,2-Propandiol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11458337
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
2500 g
Packungsgröße:
2500 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11458337 500 g 500 Gramm
11468337 2500 g 2500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11458337 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A18406.36
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 57-55-6 | C3H8O2 | 76.095 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,2-Propandiol wird in Frostschutzmitteln und Enteisungslösungen für Autos, Boote und Flugzeuge verwendet. Findet zudem Verwendung, um harmlosen, künstlichen Rauch für Schulungs- und Theaterzwecke zu erzeugen. Verwendung als Befeuchtungs-Lösungsmittel und Konservierungsmittel in Lebensmitteln. Dient als Lösungsmittel für Farben und Kunststoffe. Zudem Verwendung bei der Herstellung von Milchsäure durch grüne katalytische Oxidation, Propanal und Propylen-Karbonat. Einsatz auch in der Veterinärmedizin als orale Behandlung für Hyperketonämie bei Wiederkäuern. Zudem Reaktion mit Propylenoxid zur Herstellung von Oligomeren.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser, Benzol, Aceton, Chloroform und Äther. Unmischbar mit festen Ölen.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit sauren Chloriden, Säureanhydriden, Oxidationsmitteln, Chloroformiaten und Reduktionsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 57-55-6
Summenformel C3H8O2
Molekulargewicht (g/mol) 76.095
MDL-Nummer MFCD00064272
InChI-Schlüssel DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-propanediol, propylene glycol, 1,2-dihydroxypropane, 2-hydroxypropanol, 1,2-propylene glycol, methylethyl glycol, methylethylene glycol, monopropylene glycol, isopropylene glycol, dowfrost
PubChem CID 1030
ChEBI CHEBI:16997
IUPAC-Name Propan-1,2-diol
SMILES CC(CO)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,2-Propanediol
Schmelzpunkt -60°C
Dichte 1.036
pH Neutral
Siedepunkt 186°C to 188°C
Flammpunkt 107°C (225°F)
Geruch Nearly Odorless
Brechungsindex 1.432
Menge 500 g
Beilstein 1340498
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Merck Index 14,7855
Löslichkeitsinformationen Miscible with water,benzene,acetone,chloroform and ether. Immiscible with fixed oils.
Formelmasse 76.1
Reinheit (%) ≥98%