Learn More
1,2-Propandiol, 99%, reinst, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10771544 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
25 L
Verpackung:
Glasflasche
Metalltrommel
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
25 Liter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10771544 25 L Metalltrommel 25 Liter
10377950 1 L Glasflasche 1 Liter
10542941 2.5 L Glasflasche 2.50 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10771544 Lieferant Thermo Scientific Lieferanten-Nr. 158720250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 57-55-6 | C3H8O2 | 76.09 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 57-55-6
Summenformel C3H8O2
Molekulargewicht (g/mol) 76.09
MDL-Nummer MFCD00064272
InChI-Schlüssel DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-propanediol, propylene glycol, 1,2-dihydroxypropane, 2-hydroxypropanol, 1,2-propylene glycol, methylethyl glycol, methylethylene glycol, monopropylene glycol, isopropylene glycol, dowfrost
PubChem CID 1030
ChEBI CHEBI:16997
IUPAC-Name Propan-1,2-diol
SMILES CC(CO)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1, 2-Propanediol
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -60.0°C
Dichte 1.0300g/mL
Siedepunkt 187.0°C
Flammpunkt 99°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Metalltrommel
Strukturformel CH3CH(OH)CH2OH
Brechungsindex 1.4310 to 1.4330
Menge 25 L
Beilstein 01, 472
Merck Index 15, 7968
Relative Dichte 1.03
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: completely soluble. Other solubilities: soluble in ether, miscible with acetone and chloroform
Viskosität 45 mPa.s (20°C)
Formelmasse 76.09
Reinheit (%) 99%
Güte Extrarein
Physikalische Form Viskose Flüssigkeit