Learn More
(±)-1,2-Propanediol-d8, CDN
Artikelnummer. 30325483
Change view
Click to view available options
Menge:
0.5 g
1 g
Packungsgröße:
0.50 Gramm
1 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
30325483 1 g 1 Gramm
30318574 0.5 g 0.50 Gramm
2 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30325483
Marke: CDN CDND16561G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,2-Propanediol D8
CAS 80156-55-4
Summenformel C3 D8 O2
Menge 1 g
Synonym 1,2-Propanediol D8, 1,2-Propanediol-d8, Propylene glycol-d8, 1,2-Propane-1,1,2,3,3,3-d6-diol-d2 (9 CI)
InChI-Formel InChI=1 S/C3H8O2/c1-3(5)2-4/h3-5 H,2H2,1H3/i1D3,2D2,3 D,4 D,5 D
SMILES [2 H]OC([2 H])([2 H])C([2 H])(O[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H]
IUPAC-Name 1,1,1,2,3,3-hexadeuterio-2,3-dideuteriooxypropane
Molekulargewicht (g/mol) 84.1437
Formelmasse 84.1026 g/mol
Reinheit (%) 98 atom % D, min 98% Chemical Purity