Learn More
1,2-Propandiol, TRC
Artikelnummer. 30425523
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
50 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30425523 50 g 50 Gramm
30419638 10 g 10 Gramm
30420428 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30425523 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP76031050G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,2-Propanediol
CAS 57-55-6
Hinweise zur Reinheitsqualität GC
Summenformel C3 H8 O2
Menge 50 g
Synonym Propylene glycol, (RS)-propane-1,2-diol
InChI-Formel InChI=1S/C3H8O2/c1-3(5)2-4/h3-5H,2H2,1H3
SMILES CC(O)CO
IUPAC-Name Propan-1,2-diol
Molekulargewicht (g/mol) 76.09
Formelmasse 76.0524
Reinheit (%) >95