Learn More
(±)-1,2-Propylene-d6 Carbonate, CDN
Artikelnummer. 30317446
Click to view available options
Menge:
0.5 g
1 g
Packungsgröße:
0.50 Gramm
1 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30317446
Marke: CDN CDND55450.5G
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,2-Propylene-d6 Carbonate
CAS 202480-74-8
Summenformel C4 2H6 O3
Menge 0.5 g
InChI-Formel InChI=1 S/C4H6O3/c1-3-2-6-4(5)7-3/h3H,2H2,1H3/i1D3,2D2,3 D
SMILES [2 H]C([2 H])([2 H])C1([2 H])OC(=O)OC1([2 H])[2 H]
IUPAC-Name 4,4,5-trideuterio-5-(trideuteriomethyl)-1,3-dioxolan-2-one
Molekulargewicht (g/mol) 108.13
Formelmasse 108.0694 g/mol
Reinheit (%) 98 atom % D, min 98% Chemical Purity