Learn More
1-(2-Pyridin-3-ylphenyl)-methanamin Dihydrochlorid, ≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10758633
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10758633 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10085872 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10758633 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC41863CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 859833-18-4
Summenformel C12H14Cl2N2
Molekulargewicht (g/mol) 257.158
MDL-Nummer MFCD08060476
InChI-Schlüssel SSFBEGXFELCUJT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-2-pyridin-3-ylphenyl methanamine dihydrochloride, 1-2-pyridin-3-ylphenyl methylamine dihydrochloride, 2-pyridin-3-yl phenyl methanamine dihydrochloride, 1-2-pyridin-3-ylphenyl methanaminedihydrochloride, 1-2-pyridin-3-yl phenyl methanamine dihydrochloride, 2-pyridin-3-yl-benzylamine dihydrochloride, 2-3-pyridinyl benzenemethanamine dihydrochloride, 2-3-pyridyl phenyl methylamine, chloride, chloride
PubChem CID 18525754
IUPAC-Name (2-Pyridin-3-ylphenyl)Methanamin;Dihydrochlorid
SMILES C1=CC=C(C(=C1)CN)C2=CN=CC=C2.Cl.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(2-Pyridin-3-ylphenyl)methanamine dihydrochloride
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 257.16
Reinheit (%) 97%