Learn More
1-(2-Pyridyl)-piperazin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11327455
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11327455 100 g 100 Gramm
11307455 5 g 5 Gramm
11317455 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11327455 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L05451.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 34803-66-2 | C9H13N3 | 163.224 g/mol
1-(2-Pyridyl)piperazine may be employed as reagent for the determination of both aliphatic and aromatic isocyanates in air by reversed-phase HPLC. It may be employed as reagent for the fluorometric determination of airborne diisocyantes. It is a compound that belongs to a class of selective α2-adrenoceptor antagonists. 1-(2-Pyridyl)piperazine shows sympatholytic activity. 1-(2-Pyridyl)piperazine is also a metabolite of Azaperone.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-(2-pyridyl)piperazin kann als Reagenz für die Bestimmung sowohl aliphatischer als auch aromatischer Isocyanate in der Luft durch Umkehrphasen-HPLC verwendet werden. Kann als Reagenz für die fluorometrische Bestimmung von Diisocyanten in der Luft verwendet werden. Ist eine Verbindung, die zu einer Klasse selektiver α2-Adrenozeptor-Antagonisten gehört. 1-(2-Pyridyl)piperazin zeigt eine sympathytische Aktivität. 1-(2-Pyridyl)piperazin ist auch ein Metabolit von Azaperon.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform, Methanol.
Hinweise
Luftempfindlich. Nicht in der Nähe von Luft und Oxidationsmitteln lagern. Nicht kompatibel mit Kohlendioxid, starken Säuren, Säurechloriden, Säureanhydriden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 34803-66-2
Summenformel C9H13N3
Molekulargewicht (g/mol) 163.224
MDL-Nummer MFCD00006216
InChI-Schlüssel GZRKXKUVVPSREJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-2-pyridyl piperazine, 1-pyridin-2-yl piperazine, 1-pyridin-2-yl-piperazine, 1-2-pyridinyl piperazine, piperazine, 1-2-pyridinyl, 2-pyridylpiperazine, pyridinylpiperazine, 2-1-piperazinyl pyridine
PubChem CID 94459
IUPAC-Name 1-Pyridin-2-ylpiperazin
SMILES C1CN(CCN1)C2=CC=CC=N2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(2-Pyridyl)piperazine
Dichte 1.072
Siedepunkt 120°C to 122°C (2 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.595
Menge 100 g
UN-Nummer UN2735
Beilstein 140423
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen Soluble in Chloroform,Methanol.
Formelmasse 163.22
Reinheit (%) 99%