Learn More
1-(2-Pyridyllazo)-2-naphthol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11474250
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11474250 1 g 1 Gramm
11458077 5 g 5 Gramm
11468077 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11474250 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A17475.03
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    41.62 €
    33.65 € / 1 Gramm
    Sparen 7.97 €
    19% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 85-85-8 | C15H11N3O | 249.273 g/mol
1-(2-Pyridylazo)-2-naphthol is widely used as an indicator for complexometry. It is used as a reagent for the extraction and spectrophotometric determination (for colorimetric analysis) of many transition metal elements like arsenic, chromium, cobalt, copper, cadmium, manganese, zinc and zirconium. It is also used for the analysis of uranium and thorium in solutions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-(2-Pyridyllazo)-2-Naphthol wird häufig als Indikator für die Complexometrie verwendet. Es wird als Reagenz für die Extraktion und spektrophotometrische Bestimmung (für die kolorimetrische Analyse) vieler Übergangsmetallelemente wie Arsen, Chrom, Kobalt, Kupfer, Cadmium, Mangan, Zink und Zirkonium verwendet. Es wird auch für die Analyse von Uran und Thorium in Lösungen verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Basen und starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 85-85-8
Summenformel C15H11N3O
Molekulargewicht (g/mol) 249.273
MDL-Nummer MFCD00004071
InChI-Schlüssel RAXUMGMWXZYADR-OBGWFSINSA-N
Synonym 1-2-pyridylazo-2-naphthol, unii-095b53y3xv, pan indicator, 2-naphthalenol, 1-2-pyridinylazo, 1e-1-pyridin-2-ylhydrazinylidene naphthalen-2-one, 1-2-pyridylazo-2-hydroxynaphthalene, pan van, 1-2-pyridyldiazenyl naphthalen-2-ol, 1-pyridin-2-azo-2-naphthol, 2-naphthalenol, 1-2-2-pyridinyl diazenyl
PubChem CID 5376264
IUPAC-Name (1E)-1-(Pyridin-2-ylhydrazinyliden)naphthalen-2-on
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC(=O)C2=NNC3=CC=CC=N3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(2-Pyridylazo)-2-naphthol
Schmelzpunkt 138°C to 141°C
Menge 1 g
Beilstein 206390
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 249.27
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-(2-Pyridylazo)-2-naphthol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-(2-Pyridylazo)-2-naphthol