Learn More
1-(2-pyrimidinyl)homopiperazin, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11479280
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
Artikelnummer. 11479280
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H50161.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 21279-57-2
Summenformel C9H14N4
Molekulargewicht (g/mol) 178.24
MDL-Nummer MFCD06738258
InChI-Schlüssel LZOGPVCTSDAYIP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-pyrimidin-2-yl-1,4-diazepane, 1-2-pyrimidinyl homopiperazine, 1-pyrimidin-2-yl-1,4 diazepane, 1-pyrimidin-2-yl-1,4-diazaperhydroepine, acmc-20aorx, 1-2-pyrimidyl homopiperazine, 1-2-pyrimidyl-homopiperazine
PubChem CID 2772409
IUPAC-Name 1-Pyrimidin-2-yl-1,4-diazepan
SMILES C1CNCCN(C1)C1=NC=CC=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(2-Pyrimidinyl)homopiperazine
Menge 250 mg
UN-Nummer UN2735
Empfindlichkeit Air Sensitive
Formelmasse 178.24