Learn More
1-(2-Tetrahydrofuroyl)-piperazin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11389475
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11389475 25 g 25 Gramm
11379475 5 g 5 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11389475
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L18704.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 63074-07-7 | C9H16N2O2 | 184.239 g/mol
An intermediate of terazosin hydrochloride. It has also been used as a reactant for the preparation of pyrazol-3-propanoic acid derivatives as inhibitors of leukotriene biosynthesis in human neutrophils.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ein Zwischenprodukt von Terazosin-Hydrochlorid. Es wurde auch als Reaktant für die Herstellung von Pyrazol-3-Propansäure-Derivaten als Inhibitoren der Leukotrien-Biosynthese in humanen Neutrophilen verwendet.
Löslichkeit
Vollständig mit Wasser mischbar.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 63074-07-7
Summenformel C9H16N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 184.239
MDL-Nummer MFCD00190247
InChI-Schlüssel UKESBLFBQANJHH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-tetrahydro-2-furoyl piperazine, 1-2-tetrahydrofuroyl piperazine, piperazin-1-yl tetrahydrofuran-2-yl methanone, 1-2-tetrahydrofuroyl-piperazine, n-2-tetrahydrofuroyl piperazine, 1-oxolane-2-carbonyl piperazine, 1-tetrahydrofuran-2-ylcarbonyl piperazine, n-tetrahydro-2-furoyl piperazine, 1-oxolan-2-ylcarbonyl piperazine, oxolan-2-yl piperazin-1-yl methanone
PubChem CID 2734641
IUPAC-Name Oxolan-2-yl(Piperazin-1-yl)Methanon
SMILES C1CC(OC1)C(=O)N2CCNCC2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(2-Tetrahydrofuroyl)piperazine
Siedepunkt 120°C to 125°C (0.2 mmHg)
Menge 25 g
Beilstein 880578
Löslichkeitsinformationen Fully miscible in water.
Formelmasse 184.24
Reinheit (%) 97%