Learn More
1-(2-Tetrahydropyranyl)-1H-pyrazol-5-boronsäurepinakolester, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11441710
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11441710 1 g 1 Gramm
15417655 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11441710 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H27036.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 903550-26-5 | Molecular Formula: C14H23BN2O3 | Molecular Weight: 278.159 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 903550-26-5
Summenformel C14H23BN2O3
Molekulargewicht (g/mol) 278.159
MDL-Nummer MFCD09037501
InChI-Schlüssel ZZRFDLHBMBHJTI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-tetrahydro-2h-pyran-2-yl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazole, 1-2-tetrahydropyranyl-1h-pyrazole-5-boronic acid pinacol ester, 1-tetrahydro-2h-pyran-2-yl-1h-pyrazole-5-boronic acid pinacol ester, 1-tetrahydropyran-2-yl-1h-pyrazole-5-boronic acid pinacol ester, 1-oxan-2-yl-5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazole, 1-oxan-2-yl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrazole, 1-oxan-2-yl-5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrazole, 1-oxan-2-yl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazole, 1-tetrahydro-2h-pyran-2-yl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-y-1h-pyrazole, 1-tetrahydropyran-2-yl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazole
PubChem CID 11587208
IUPAC-Name 1-(Oxan-2-yl)-5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-Dioxaborolan-2-yl)Pyrazol
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC=NN2C3CCCCO3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(2-Tetrahydropyranyl)-1H-pyrazole-5-boronic acid pinacol ester
Menge 1 g
Formelmasse 278.16
Reinheit (%) 95%