Learn More
1-(2-Tetrahydropyranyl)-3-(trifluormethyl)-1H-Pyrazol-5-boronsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15438646
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15438646 1 g 1 Gramm
15405655 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15438646 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H64012.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1141878-45-6 | C9H12BF3N2O3 | 264.011 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1141878-45-6
Summenformel C9H12BF3N2O3
Molekulargewicht (g/mol) 264.011
MDL-Nummer MFCD17214248
InChI-Schlüssel IIRVABFYRULQMI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-tetrahydro-2h-pyran-2-yl-3-trifluoromethyl-1h-pyrazol-5-yl boronic acid, 1-tetrahydropyran-2-yl-3-trifluoromethyl pyrazole-5-boronic acid, 1-oxan-2-yl-3-trifluoromethyl-1h-pyrazol-5-yl boronic acid, 2-tetrahydropyran-2-yl-5-trifluoromethyl pyrazol-3-yl boronic acid, 1-tetrahydro-2h-pyran-2-yl-3-trifluoromethyl-1h-pyrazol-5-yl boronicacid, 2-oxan-2-yl-5-trifluoromethyl pyrazol-3-ylboronic acid, acmc-2099kl, 1-tetrahydro-2h-pyran-2-yl-3-trifluoromethyl-1h-pyrazol-5-ylboronic acid, boronic acid, b-1-tetrahydro-2h-pyran-2-yl-3-trifluoromethyl-1h-pyrazol-5-yl
PubChem CID 53216481
IUPAC-Name [2-(Oxan-2-yl)-5-(Trifluormethyl)Pyrazol-3-yl]Boronsäure
SMILES B(C1=CC(=NN1C2CCCCO2)C(F)(F)F)(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(2-Tetrahydropyranyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-5-boronic acid
Menge 1 g
Formelmasse 264.01
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Fest