Learn More
1-[2-(Trifluormethyl)-phenyl]-pyrrol, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15457067
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15457067
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H34139.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 89108-30-5
Summenformel C11H8F3N
Molekulargewicht (g/mol) 211.187
MDL-Nummer MFCD02665223
InChI-Schlüssel IUMZRHODYBOXLA-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 11367822
IUPAC-Name 1-[2-(Trifluormethyl)Phenyl]Pyrrol
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(F)(F)F)N2C=CC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]pyrrole
Siedepunkt 62°C (1.13 mmHg)
Menge 1 g
Synonym 1h-pyrrole, 1-2-trifluoromethyl phenyl, 1-2-trifluoromethyl phenyl pyrrole, 1-2-trifluoromethyl phenyl-1h-pyrrole, acmc-20lhrq, 1-2-trifluoromethyl phenyl-1 h-pyrrole
Formelmasse 211.19
Reinheit (%) 98%