Learn More
1(2H)-Phthalazinon, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10541324 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
500 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10541324 5 g Glasflasche 5 Gramm
10390564 25 g Glasflasche 25 Gramm
10228373 100 g Glasflasche 100 Gramm
10483355 500 g Glasflasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10541324 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 384570050
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 119-39-1 | C8H6N2O | 146.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 119-39-1
Summenformel C8H6N2O
Molekulargewicht (g/mol) 146.15
MDL-Nummer MFCD00006892
InChI-Schlüssel IJAPPYDYQCXOEF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1 2h-phthalazinone, phthalazin-1 2h-one, phthalazone, phthalazinone, phthalazin-1-one, 1-phthalazinol, phthalazin-1-ol, 1-hydroxyphthalazine, 1 2h phthalazinone, 1,2-dihydrophthalazin-1-one
PubChem CID 8394
ChEBI CHEBI:34023
IUPAC-Name 2H-Phthalazin-1-on
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=NNC2=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1(2H)-Phthalazinone
CAS Min. % 98.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 184.0°C to 187.0°C
Farbe Weiß bis gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 146.15
Reinheit (%) 98+%
Physikalische Form Kristallpulver