Learn More
1(2H)-Phthalazinon, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3779469 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10541324
Marke: Thermo Scientific Acros 384570050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 119-39-1 | C8H6N2O | 146.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 119-39-1
Summenformel C8H6N2O
Molekulargewicht (g/mol) 146.15
MDL-Nummer MFCD00006892
InChI-Schlüssel IJAPPYDYQCXOEF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1 2h-phthalazinone, phthalazin-1 2h-one, phthalazone, phthalazinone, phthalazin-1-one, 1-phthalazinol, phthalazin-1-ol, 1-hydroxyphthalazine, 1 2h phthalazinone, 1,2-dihydrophthalazin-1-one
PubChem CID 8394
ChEBI CHEBI:34023
IUPAC-Name 2H-Phthalazin-1-on
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=NNC2=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1(2H)-Phthalazinone
CAS Min. % 98.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 184.0°C to 187.0°C
Farbe Weiß bis gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 146.15
Reinheit (%) 98+%
Physikalische Form Kristallpulver