Learn More
1-[(2R,5S)-2-(Hydroxymethyl)-1,3-oxathiolan-5-yl]pyrimidin-2,4(1H,3H)-dion, Mikromol™
Artikelnummer. 30050337
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30050337 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30050337 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0749.100025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
1-[(2R,5S)-2-(Hydroxymethyl)-1,3-oxathiolan-5-yl]pyrimidin-2,4(1H,3H)-dion
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (2R-cis)-1-[2-(Hydroxymethyl)-1,3-oxathiolan-5-yl]-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione
CAS 145986-07-8
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile (2R-cis)-1-[2-(Hydroxymethyl)-1,3-oxathiolan-5-yl]-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione
Versandbedingung Eisbeutel (-20 °C)
Summenformel C8 H10 N2 O4 S
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym 2,4(1H,3H)-Pyrimidinedione, 1-[2-(hydroxymethyl)-1,3-oxathiolan-5-yl]-, (2R-cis)- (9CI), 1,3-Oxathiolane, 2,4(1H,3H)-pyrimidinedione deriv., 1-[(2R,5S)-2-(Hydroxymethyl)-1,3-oxathiolan-5-yl]pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, Lamivudine Imp. J (EP)
InChI-Formel InChI=1S/C8H10N2O4S/c11-3-7-14-6(4-15-7)10-2-1-5(12)9-8(10)13/h1-2,6-7,11H,3-4H2,(H,9,12,13)/t6-,7+/m0/s1
SMILES OC[C@@H]1O[C@@H](CS1)N2C=CC(=O)NC2=O
IUPAC-Name 1-[(2R,5S)-2-(Hydroxymethyl)-1,3-oxathiolan-5-yl]pyrimidin-2,4-dion
Molekulargewicht (g/mol) 230.24
Menge 25 mg
Formelmasse 230,0361 g/mol