Learn More
1-[[(2RS)-Tetrahydrofuran-2-yl]carbonyl]piperazine, Mikromol™
Beschreibung
1-[[(2RS)-Tetrahydrofuran-2-yl]carbonyl]piperazine
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-[[(2RS)-tetrahydrofuran-2-yl]carbonyl]piperazine |
| CAS | 63074-07-7 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | 1-[[(2RS)-tetrahydrofuran-2-yl]carbonyl]piperazine |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Summenformel | C9 H16 N2 O2 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17025 |
| Synonym | 1-[[(2RS)-Tetrahydrofuran-2-yl]carbonyl]piperazine, Terazosin Hydrochloride Dihydrate Imp. N (EP), Terazosin Imp. N (EP), Terazosin Hydrochloride Dihydrate Impurity N, Terazosin Impurity N |
| InChI-Formel | InChI=1S/C9H16N2O2/c12-9(8-2-1-7-13-8)11-5-3-10-4-6-11/h8,10H,1-7H2 |
| SMILES | O=C(C1CCCO1)N2CCNCC2 |
| IUPAC-Name | oxolan-2-yl(piperazin-1-yl)methanone |
| Mehr anzeigen |