Learn More
1,3,2-Dioxathiolan2,2-dioxid, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3770790 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10706895
Marke: Thermo Scientific Acros 426630010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1072-53-3
Summenformel C2H4O4S
Molekulargewicht (g/mol) 124.12
MDL-Nummer MFCD00221769
InChI-Schlüssel ZPFAVCIQZKRBGF-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethylenesulfate, ethylene sulfate, ethylene glycol, cyclic sulfate, glycol sulfate, 1,2-ethylene sulfate, 1,3,2-dioxathiolane, 2,2-dioxide, sulfuric acid, cyclic ethylene ester, 1,3,2-dioxathiolane-2,2-dioxide, 1,3,2??-dioxathiolane-2,2-dione, ethosulfate
PubChem CID 14075
IUPAC-Name 1,3,2-Dioxathiolan-2,2-dioxid
SMILES C1COS(=O)(=O)O1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,3,2-Dioxathiolane 2,2-dioxide
CAS Min. % 95.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 95°C to 97°C
Prozentgehaltsbereich 95% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 124.12
Reinheit (%) 96%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,3,2-Dioxathiolane 2,2-dioxide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /