Learn More
1,3,2-Dioxathiolan 2,2-Dioxid, TRC
Artikelnummer. 30377351
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30377351 1 g
30369907 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30377351 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4868651G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1072-53-3
Summenformel C2 H4 O4 S
Molekulargewicht (g/mol) 124.12
Synonym Ethylene Glycol Cyclic Sulfate, 1,2-Ethylene Sulfate, Ethylene Sulfate, NSC 526594
IUPAC-Name 1,3,2-Dioxathiolan-2,2-dioxid
SMILES O=S1(=O)OCCO1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,3,2-Dioxathiolane 2,2-Dioxide
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C2H4O4S/c3-7(4)5-1-2-6-7/h1-2H2
Formelmasse 123.983