Learn More
1,3,3-Trimethyl-2-Methylenindolin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11459230
Change view
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11459230 250 g 250 Gramm
11449230 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11459230 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A16741.30
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 118-12-7 | C12H15N | 173.259 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 118-12-7
Summenformel C12H15N
Molekulargewicht (g/mol) 173.259
MDL-Nummer MFCD00005813
InChI-Schlüssel ZTUKGBOUHWYFGC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3,3-trimethyl-2-methyleneindoline, fischer's base, fischer base, 1h-indole, 2,3-dihydro-1,3,3-trimethyl-2-methylene, fischer's methylene base, 2-methylene-1,3,3-trimethylindoline, fischers base, ccris 6608, indoline, 2-methylene-1,3,3-trimethyl, indoline, 1,3,3-trimethyl-2-methylene
PubChem CID 8351
IUPAC-Name 1,3,3-Trimethyl-2-methylidenindol
SMILES CC1(C(=C)N(C2=CC=CC=C21)C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,3,3-Trimethyl-2-methyleneindoline
Schmelzpunkt -10°C
Dichte 0.979
Siedepunkt 247°C to 248°C
Flammpunkt 101°C (213°F)
Brechungsindex 1.578
Menge 250 g
Beilstein 131162
Formelmasse 173.26
Reinheit (%) 95%