Learn More
1,3,3-Trimethyl-2-Methylenindolin 98.5 %, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10465661 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
250 g
Verpackung:
Glasflasche
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung
10465661 250 g Glasflasche
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10465661 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 421942500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 118-12-7
Summenformel C12H15N
Molekulargewicht (g/mol) 173.26
MDL-Nummer MFCD00005813
InChI-Schlüssel ZTUKGBOUHWYFGC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3,3-trimethyl-2-methyleneindoline, fischer's base, fischer base, 1h-indole, 2,3-dihydro-1,3,3-trimethyl-2-methylene, fischer's methylene base, 2-methylene-1,3,3-trimethylindoline, fischers base, ccris 6608, indoline, 2-methylene-1,3,3-trimethyl, indoline, 1,3,3-trimethyl-2-methylene
PubChem CID 8351
IUPAC-Name 1,3,3-Trimethyl-2-methylidenindol
SMILES CC1(C(=C)N(C2=CC=CC=C21)C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1, 3, 3-Trimethyl-2-methyleneindoline
Namenshinweis 98.5%
CAS Min. % 98.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -8.0°C
Farbe Rot
Dichte 0.9860g/mL
Siedepunkt 106.0°C to 110.0°C (5.0 Mbar)
Flammpunkt 94°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.5760 to 1.5780
Menge 250 g
Relative Dichte 0.986
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: negligible
Formelmasse 173.26
Reinheit (%) 98.5%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,3,3-Trimethyl-2-methyleneindoline
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.