Learn More
1-[3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzyl]piperidin, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-3176096
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11330627 250 mg -
10575164 1 g 1 Gramm
10585164 5 g -
3 options
Artikelnummer. 11330627
Marke: Thermo Scientific Maybridge CC45239CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 859833-21-9
Summenformel C18H28BNO2
Molekulargewicht (g/mol) 301.24
MDL-Nummer MFCD08435871
InChI-Schlüssel KEKNXVTYDJCRMT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzyl piperidine, 1-3-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl methyl piperidine, 1-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl methyl piperidine, piperidine,1-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl methyl, 3-piperidine methyl phenylboronic acid pinacol ester, amtb771, 3-piperidin-1-ylmethyl phenylboronic acid, pinacol ester, 2-3-piperidinomethyl phenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
PubChem CID 16414184
IUPAC-Name 1-[3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-Dioxaborolan-2-yl)Phenyl]Methyl]Piperidin
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC(CN2CCCCC2)=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-[3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzyl]piperidine
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 301.24
Reinheit (%) 97%