Learn More
1-[3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzyl]pyrrolidin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10352983
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10352983 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
11326795 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10352983 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC55739DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 884507-45-3
Summenformel C17H26BNO2
Molekulargewicht (g/mol) 287.21
MDL-Nummer MFCD08741425
InChI-Schlüssel AKQLICZDOCQKRA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzyl pyrrolidine, 1-3-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl methyl pyrrolidine, 1-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl methyl pyrrolidine, amtb769, 3-pyrrolidinomethyl phenylboronic acid, pinacol ester, 3-pyrrolidine methyl phenylboronic acid pinacol ester, pyrrolidine,1-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl methyl
PubChem CID 18525872
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC(CN2CCCC2)=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-[3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzyl]pyrrolidine
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
IUPAC-Name 1-{[3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]methyl}pyrrolidine
Formelmasse 287.21
Reinheit (%) 97%