Learn More
1,3,4,6-Tetra-O-acetyl-2-amino-2-desoxy-β-D-glucopyranose-Hydrochlorid, TRC
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | 1,3,4,6-Tetra-O-acetyl-2-amino-2-deoxy-beta-D-glucopyranose Hydrochloride |
| CAS | 10034-20-5 |
| Summenformel | C14 H21 N O9 . Cl H |
| Menge | 1 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C14H21NO9.ClH/c1-6(16)20-5-10-12(21-7(2)17)13(22-8(3)18)11(15)14(24-10)23-9(4)19;/h10-14H,5,15H2,1-4H3;1H/t10-,11-,12-,13-,14-;/m1./s1 |
| SMILES | Cl.CC(=O)OC[C@H]1O[C@@H](OC(=O)C)[C@H](N)[C@@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C |
| IUPAC-Name | [(2R,3S,4R,5R,6S)-3,4,6-Triacetyloxy-5-aminooxan-2-yl]methylacetat;Hydrochlorid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 383.78 |
| Formelmasse | 383.0983 |