Learn More
1-(3,4-Dihydroxyphenyl)propan-2-on, Mikromol™
Artikelnummer. 30050742
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30050742 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30050742 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0262.01
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
1-(3,4-Dihydroxyphenyl)propan-2-on
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,4-Dihydroxyphenylacetone
CAS 2503-44-8
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 3,4-Dihydroxyphenylacetone
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C9 H10 O3
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym 1-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-propanone, 2-Propanone, (3,4-dihydroxyphenyl)- (6CI,7CI), 1-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-propanone, 1-(3',4'-Dihydroxyphenyl)-2-propanone, 3,4-Dihydroxyphenylacetone, Carbidopa Imp. G (EP), Carbidopa Impurity G
InChI-Formel InChI=1S/C9H10O3/c1-6(10)4-7-2-3-8(11)9(12)5-7/h2-3,5,11-12H,4H2,1H3
SMILES CC(=O)Cc1ccc(O)c(O)c1
IUPAC-Name 1-(3,4-DiHydroxyphenyl)Propan-2-on
Molekulargewicht (g/mol) 166.17
Menge 50 mg
Formelmasse 166.063 g/mol