Learn More
1,3,4-Triphenyl-4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazol-5-yliden, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10682613 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
Artikelnummer. 10682613
Marke: Thermo Scientific Acros 363940010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Alkylierungsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,3,4-Triphenyl-4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazol-5-ylidene
CAS 166773-08-6
Schmelzpunkt 150°C
Farbe Beige
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Summenformel C20H15N3
MDL-Nummer MFCD00801868
Menge 1 g
Synonym 2,4,5-triphenyl-4h-1,2,4-triazol-2-ium-3-ide, 1,3,4-triphenyl-4,5-dihydro-1h-1,2,4-triazol-5-ylidene, 1?3?4-triphenyl-4?5-dihydro-1h-1?2?4-triazol-5-ylidene
InChI-Schlüssel QZHWOLKBXYORRO-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=N[N+](=[C-]N2C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4
Molekulargewicht (g/mol) 297.36
PubChem CID 2733186
Formelmasse 297.36
Physikalische Form Kristallpulver