Learn More
1,3,5,7-Cyclooctatetraen, stabilisiert, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10194120 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
2.5 g
10 g
Verpackung:
Glasflasche
Unit Size:
10 Gramm
2.50 Gramm
250 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Verpackung Unit Size
10194120 2.5 g Glasflasche 2.50 Gramm
10637934 250 mg Glasflasche 250 Milligramm
10413645 10 g Glasflasche 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 10194120 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 160570025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    91.80 €
    82.65 € / 2.5 Gramm
    Sparen 9.15 €
    9% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-09-2026
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 629-20-9 | C8H8 | 104.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 629-20-9
Summenformel C8H8
Molekulargewicht (g/mol) 104.15
MDL-Nummer MFCD00004161
InChI-Schlüssel KDUIUFJBNGTBMD-DLMDZQPMSA-N
Synonym 1,3,5,7-cyclooctatetraene, 8 annulene, unii-aj19r479cq, cycloocta-1,3,5,7-tetraene, 8-annulene, cyclooctatetraene, 1,5,7-cyclooctatetraene, un2358 flammable liquid, kduiufjbngtbmd-bonzmoemsa-n
PubChem CID 637866
IUPAC-Name Cyclooctatetraen
SMILES C1=C/C=C\C=C/C=C\1
Specifications
Chemischer Name oder Material 1,3,5,7-Cyclooctatetraene
Namenshinweis Stabilized
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -27°C
Farbe Braun-Gelb bis Gelb
Dichte 0.9200g/mL
Siedepunkt 142°C to 143°C
Flammpunkt 22°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.5365 to 1.5385
Menge 2.5 g
Beilstein 05, I, 228
Merck Index 15, 2731
Relative Dichte 0.92
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: immiscible
Stabilisator 0.1% hydroquinone
Formelmasse 104.15
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 1,3,5,7-Cyclooctatetraene, stabilized
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Precautionary Statement
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,3,5,7-Cyclooctatetraene