Learn More
1,3,5-Benzoltricarbonsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11458496
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
100 g
250 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
250 Gramm
500 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11458496 50 g -
11324599 100 g 100 Gramm
11468496 250 g 250 Gramm
11334599 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11458496 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15947.18
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 554-95-0 | C9H6O6 | 210.14 g/mol
1,3,5-Benzenetricarboxylic acid is used for the preparation of plastic, man-madefiber, water soluble alkyl resin, plasticizer and medicament intermediate. It is also used as a pharmaceutical intermediate, epoxy curing agent, plasticizers, adhesive and coating material. Further, it combines with para-hydroxypyridine to make a water-based gel.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,3,5-Benzoldicarbonsäure wird zur Herstellung von Kunststoff, Kunstfaser, wasserlöslichem Alkylharz, Weichmacher und Arzneimittelzwischenprodukt verwendet. Wird auch als pharmazeutisches Zwischenprodukt, Epoxidhärter, Weichmacher, Klebstoff und Beschichtungsmaterial verwendet. Kombiniert sich darüber hinaus mit Parahydroxypyridin zu einem Gel auf Wasserbasis.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Ethanol und Methanol.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 554-95-0
Summenformel C9H6O6
Molekulargewicht (g/mol) 210.14
MDL-Nummer MFCD00002517
InChI-Schlüssel QMKYBPDZANOJGF-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimesic acid, 1,3,5-benzenetricarboxylic acid, trimesinic acid, trimesitinic acid, 5-carboxyisophthalic acid, 1,3,5-benzene tricarboxylic acid, 1,3,5-tricarboxybenzene, unii-ou36oo5mtn, ou36oo5mtn, chembl77562
PubChem CID 11138
ChEBI CHEBI:46032
IUPAC-Name 1,3,5-Benzoltricarbonsäure
SMILES OC(=O)C1=CC(=CC(=C1)C(O)=O)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,3,5-Benzenetricarboxylic acid
Schmelzpunkt 374°C to 376°C
Flammpunkt 328°C (622°F)
Menge 50 g
Beilstein 2053080
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,ethanol and methanol.
Formelmasse 210.14
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,3,5-Benzenetricarboxylic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,3,5-Benzenetricarboxylic acid