Learn More
1,3,5-Benzoldicarbonsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10163581 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
50 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
5 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 10163581
Marke: Thermo Scientific Acros 105350050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
1, 3, 5-Benzenetricarbonsäure, 98 %, C9H6O6, CAS-Nummer-554-95-0, 1,3,5-Benzol-Tricarbonsäure, 1,3,5-Benzolbenetricarbonsäure, 1,3,5-Tricarboxybenzol, 5-Carboxyisophthalsäure, ChEMBL77562, ou36oo5mtn, Trimesinsäure, Trimesinsäure, Trimesitinsäure, UNII-ou36oo5mtn, 500 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 554-95-0
Summenformel C9H6O6
Molekulargewicht (g/mol) 210.14
MDL-Nummer MFCD00002517
InChI-Schlüssel QMKYBPDZANOJGF-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimesic acid, 1,3,5-benzenetricarboxylic acid, trimesinic acid, trimesitinic acid, 5-carboxyisophthalic acid, 1,3,5-benzene tricarboxylic acid, 1,3,5-tricarboxybenzene, unii-ou36oo5mtn, ou36oo5mtn, chembl77562
PubChem CID 11138
ChEBI CHEBI:46032
IUPAC-Name 1,3,5-Benzoltricarbonsäure
SMILES OC(=O)C1=CC(=CC(=C1)C(O)=O)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1, 3, 5-Benzenetricarboxylic acid
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 380.0°C
Flammpunkt >250°C
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H3(CO2H)3
Menge 5 g
Beilstein 09, 978
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 2.6g/L (25°C)- 7.9g/L (50°C). Other solubilities: 1.24g/100g ethyl ether- 8g/100g methanol,0.46g/100g acetic acid- >20.00g/100g thf (25°C),1.88g/100g acetone- <0.01g/100g xylene (25°C),<0.01g/1
Formelmasse 210.14
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,3,5-Benzenetricarboxylic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.