Learn More
1,3,5-Benzoldicarbonsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10253661 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
50 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
5 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10253661 50 g Kunststoffflasche 50 Gramm
10163581 5 g Glasflasche 5 Gramm
10730585 500 g Kunststoffflasche -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10253661 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 105350500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    61.55 €
    51.65 € / 50 Gramm
    Sparen 9.90 €
    16% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
1, 3, 5-Benzenetricarbonsäure, 98 %, C9H6O6, CAS-Nummer-554-95-0, 1,3,5-Benzol-Tricarbonsäure, 1,3,5-Benzolbenetricarbonsäure, 1,3,5-Tricarboxybenzol, 5-Carboxyisophthalsäure, ChEMBL77562, ou36oo5mtn, Trimesinsäure, Trimesinsäure, Trimesitinsäure, UNII-ou36oo5mtn, 500 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 554-95-0
Summenformel C9H6O6
Molekulargewicht (g/mol) 210.14
MDL-Nummer MFCD00002517
InChI-Schlüssel QMKYBPDZANOJGF-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimesic acid, 1,3,5-benzenetricarboxylic acid, trimesinic acid, trimesitinic acid, 5-carboxyisophthalic acid, 1,3,5-benzene tricarboxylic acid, 1,3,5-tricarboxybenzene, unii-ou36oo5mtn, ou36oo5mtn, chembl77562
PubChem CID 11138
ChEBI CHEBI:46032
IUPAC-Name 1,3,5-Benzoltricarbonsäure
SMILES OC(=O)C1=CC(=CC(=C1)C(O)=O)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1, 3, 5-Benzenetricarboxylic acid
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 380.0°C
Flammpunkt >250°C
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel C6H3(CO2H)3
Menge 50 g
Beilstein 09, 978
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 2.6g/L (25°C)- 7.9g/L (50°C). Other solubilities: 1.24g/100g ethyl ether- 8g/100g methanol,0.46g/100g acetic acid- >20.00g/100g thf (25°C),1.88g/100g acetone- <0.01g/100g xylene (25°C),<0.01g/1
Formelmasse 210.14
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,3,5-Benzenetricarboxylic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.