Learn More
1,3,5-Benzoltricarbonsäurechlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3777371 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
5 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10551082 5 g Glasflasche 5 Gramm
10684642 100 g Glasflasche 100 Gramm
10532734 500 g Glasflasche 500 Gramm
3 options
Artikelnummer. 10551082
Marke: Thermo Scientific Acros 164370050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 4422-95-1 | C9H3Cl3O3 | 265.47 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4422-95-1
Summenformel C9H3Cl3O3
Molekulargewicht (g/mol) 265.47
MDL-Nummer MFCD00000679
InChI-Schlüssel UWCPYKQBIPYOLX-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimesoyl chloride, 1,3,5-benzenetricarbonyl trichloride, 1,3,5-benzenetricarboxylic acid chloride, 1,3,5-benzenetricarbonyl chloride, trimesic acid trichloride, 1,3,5-benzenetricarboxylic chloride, benzene-1,3,5-tricarbonyl trichloride, unii-5866peo79w, 1,5-benzenetricarbonyl trichloride, 1,3,5-benzenetricarboxylicacidchloride
PubChem CID 78138
IUPAC-Name Benzol-1,3,5-Tricarbonylchlorid
SMILES ClC(=O)C1=CC(=CC(=C1)C(Cl)=O)C(Cl)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1, 3, 5-Benzenetricarboxylic acid chloride
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 34.5°C to 36°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Siedepunkt 180°C (16.0 mmHg)
Flammpunkt >112°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5 to 102.5% (ex Cl) (Argentometry)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H3(COCl)3
Brechungsindex 1.5945 to 1.5965
Menge 5 g
Beilstein 09, IV, 3748
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: decomposes
Formelmasse 265.47
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,3,5-Benzenetricarboxylic acid chloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.