Learn More
1-(3,5-Dichlorphenyl)-1H-pyrrol-2-carbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-2694221
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
Artikelnummer. 10416662
Marke: Thermo Scientific Maybridge CD08850DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 175136-79-5
Summenformel C11H7Cl2NO
Molekulargewicht (g/mol) 240.08
MDL-Nummer MFCD00174281
InChI-Schlüssel GNBDQGBCNPLAQK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-3,5-dichlorophenyl-1h-pyrrole-2-carbaldehyde, 1-3,5-dichlorophenyl pyrrole-2-carbaldehyde, 1-3,5-dichlorophenyl-1h-pyrrole-2-carboxaldehyde, acmc-1c802, n-3,5-dichlorophenyl pyrrole-2-carboxaldehyde, 1-3,5-dichlorophenyl pyrrole-2-carboxaldehyde, 1-3,5-dichloro-phenyl-1h-pyrrole-2-carbald ehyde, 1h-pyrrole-2-carboxaldehyde,1-3,5-dichlorophenyl
PubChem CID 2777016
SMILES ClC1=CC(=CC(Cl)=C1)N1C=CC=C1C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(3, 5-Dichlorophenyl)-1H-pyrrole-2-carbaldehyde
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
IUPAC-Name 1-(3,5-Dichlorophenyl)-1H-pyrrol-2-carbaldehyd
Formelmasse 240.09
Reinheit (%) 97%