Learn More
1-(3,5-Dichlorphenyl)-2,5-dimethylpyrrol, 97 %, Thermo Scientific™
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-(3,5-Dichlorophenyl)-2,5-dimethylpyrrole |
| Schmelzpunkt | 78°C to 80°C |
| Menge | 1 g |
| Formelmasse | 240.13 |
| Reinheit (%) | 97% |