Learn More
1-(3,5-Difluor-2-Hydroxyphenyl)ethan-1-on, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10262772
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10262772 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10272772 10 g Bernsteinfarbene Glasflasche 10 Gramm
2 options
Artikelnummer. 10262772
Marke: Thermo Scientific Maybridge BTB04131DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 140675-42-9
Summenformel C8H6F2O2
Molekulargewicht (g/mol) 172.131
MDL-Nummer MFCD00042476
InChI-Schlüssel MCDJUVXLLXTCFP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-3,5-difluoro-2-hydroxyphenyl ethanone, 1-3,5-difluoro-2-hydroxyphenyl ethan-1-one, 3',5'-difluoro-2'-hydroxyacetophenone, 3,5-difluoro-2-hydroxyacetophenone, 2-acetyl-4,6-difluorophenol, ethanone,1-3,5-difluoro-2-hydroxyphenyl, 1-acetyl-3,5-difluoro-2-hydroxybenzene, acmc-1byqa, 1-3,5-difluoro-2-hydroxyphenyl-ethanone, 1-3,5-difluoro-2-hydroxy-phenyl-ethanone
PubChem CID 2736976
IUPAC-Name 1-(3,5-Difluor-2-Hydroxyphenyl)ethanon
SMILES CC(=O)C1=CC(=CC(=C1O)F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(3, 5-Difluoro-2-hydroxyphenyl)ethan-1-one
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 172.13
Reinheit (%) 97%