missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1,3,5-O-Methylidyne-Myo-Inositol, TRC

Artikelnummer. 30477060
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 g
25 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30477060 25 g 25 Gramm
30473237 2.5 g 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30477060 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM31294025G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 98510-20-4
Summenformel C7H10O6
Molekulargewicht (g/mol) 190.15
Synonym 2,4,10-Trioxatricyclo[3.3.1.13,7]decane, myo-Inositol deriv., myo-Inositol-1,3,5-orthoformate, myo-Inositol Monoorthoformate
SMILES O[C@@H]1[C@H]2O[C@@H]3OC([C@@H](O)C1O3)[C@@H]2O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 1,3,5-O-Methylidyne-myo-inositol
Menge 25 g
InChI-Formel InChI=1S/C7H10O6/c8-1-4-2(9)6-3(10)5(1)12-7(11-4)13-6/h1-10H/t1-,2-,3-,4+,5?,6?,7-/m0/s1
Formelmasse 190.0477
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.