Learn More
1,3,5-Pentanetriol, TRC
Artikelnummer. 30413857
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
2.5 g
Packungsgröße:
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30413857 2.5 g -
30420870 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30413857 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP2740452.5G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4328-94-3
Summenformel C5H12O3
Molekulargewicht (g/mol) 120.15
IUPAC-Name Pentan-1,3,5-Triol
SMILES OCCC(O)CCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,3,5-Pentanetriol
Menge 2.5 g
InChI-Formel InChI=1S/C5H12O3/c6-3-1-5(8)2-4-7/h5-8H,1-4H2
Formelmasse 120.0786