Learn More
1,3,5-Tri(3-pyridyl)-1,5-pentanoat, TRC
Artikelnummer. 30457173
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30457173 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30457173 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT821100250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,3,5-Tri(3-pyridyl)-1,5-pentanoate
CAS 94678-45-2
Summenformel C20H17N3O2
Menge 250 mg
Synonym 1,3,5-Tri-3-pyridinyl-1,5-pentanedione, 1,3,5-Tris(3-pyridyl)pentane-1,5-dione
InChI-Formel InChI=1S/C20H17N3O2/c24-20(25)19(17-6-3-11-23-14-17)18(16-5-2-10-22-13-16)8-7-15-4-1-9-21-12-15/h1-14,18-19H,(H,24,25)/b8-7+
SMILES OC(=O)C(C(\C=C\c1cccnc1)c2cccnc2)c3cccnc3
IUPAC-Name (E)-2,3,5-Tripyridin-3-ylpent-4-ensäure
Molekulargewicht (g/mol) 331.37
Formelmasse 331.1321