Learn More
1,3,5-Tri-(4-Carboxyphenyl)benzol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15436558
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15436558 1 g 1 Gramm
15446558 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15436558 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H60087.03
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 50446-44-1 | C27H18O6 | 438.44 g/mol
1,3,5-Tri(4-carboxyphenyl)benzene is used as a building block for metal organic frameworks, which is a 3D-microporous material and finds applications in gas adsorption and separation technologies.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,3,5-Tri(4-carboxyphenyl)benzol wird als Baustein für metallorganische Gerüste verwendet, die ein3 D-mikroporöses Material sind und Anwendungen in Gasadsorptions- und Trennungstechnologien finden.
Löslichkeit
Löslich in Tetrahydrofuran.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, Metallen, Aminen, starken Säuren, sauren Chloriden, Alkoholen, Peroxiden, Permanganaten, starken Reduktionsmitteln, löslichen Carbonaten, Phosphaten, Phosphorhalogeniden und Hydroxiden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 50446-44-1
Summenformel C27H18O6
Molekulargewicht (g/mol) 438.44
MDL-Nummer MFCD10000888
InChI-Schlüssel SATWKVZGMWCXOJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3,5-tris 4-carboxyphenyl benzene, 1,3,5-tri 4-carboxyphenyl benzene, 5'-4-carboxyphenyl-1,1':3',1-terphenyl-4,4-dicarboxylic acid, 1,1':3',1-terphenyl-4,4-dicarboxylic acid, 5'-4-carboxyphenyl, acmc-209kmn, h3btb, 4,4?,4??,-benzene-1,3,5-triyl-tris benzoic acid, 1,3,5-tris 4-carboxyphenyl benzene, ≤20 wt. % solvent, 3',5'-bis 4-carboxyphenyl-1,1'-biphenyl-4-carboxylic acid, 5'-4-carboxyphenyl-1,1':3',1-terphenyl-4,4-dicarboxylicacid
PubChem CID 10694305
IUPAC-Name 3',5'-bis(4-carboxyphenyl)-[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic acid
SMILES OC(=O)C1=CC=C(C=C1)C1=CC(=CC(=C1)C1=CC=C(C=C1)C(O)=O)C1=CC=C(C=C1)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,3,5-Tri(4-carboxyphenyl)benzene
Schmelzpunkt 322°C to 327°C
Menge 1 g
UN-Nummer UN3077
Löslichkeitsinformationen Soluble in tetrahydrofuran.
Formelmasse 438.43
Reinheit (%) 97%