Learn More
1,3,5-Tri(Anthracen-9-yl)Benzol (enthält ~20 % anorganische Stoffe), TRC
Artikelnummer. 30454705
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30454705 50 mg 50 Milligramm
30449851 100 mg 100 Milligramm
30451260 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30454705 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT89676350MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 713542-04-2
Summenformel C48H30
Molekulargewicht (g/mol) 606.75
Synonym 9,9',9' '-(1,3,5-benzenetriyl)tris-Anthracene, 9,9’,9’’-(1,3,5-Benzenetriyl)tris[anthracene], 1,3,5-Tri(9-anthryl)benzene
IUPAC-Name 9-[3,5-di(Anthracen-9-yl)phenyl]anthracen
SMILES c1ccc2c(c3cc(cc(c3)c4c5ccccc5cc6ccccc46)c7c8ccccc8cc9ccccc79)c%10ccccc%10cc2c1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,3,5-Tri(anthracen-9-yl)benzene
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C48H30/c1-7-19-40-31(13-1)25-32-14-2-8-20-41(32)46(40)37-28-38(47-42-21-9-3-15-33(42)26-34-16-4-10-22-43(34)47)30-39(29-37)48-44-23-11-5-17-35(44)27-36-18-6-12-24-45(36)48/h1-30H
Formelmasse 606.2348